Läs mer
Trietylcitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11303286
Change view
Kvantitet:
25 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11303286 250 g 250g
11393276 25 g 25g
11313286 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11303286 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12639.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77-93-0 | C12H20O7 | 276.285 g/mol
Trietylcitrat fungerar som mjukgörare för polyvinylklorid och plaster. Det är också användbart i farmaceutiska beläggningar. Det används som en färginneslutning för framställning av emissionsmembranfilter för kontaktfluorescensavbildning. Det används också vid tillverkning av gröna nanokompositer från cellulosaacetat. Den finner användning som en pseudo-emulgeringsmedel i e-cigarettjuice. Vidare fungerar det som lecitin och används i livsmedelsprodukter. Utöver detta fungerar det som ett bärareagens och sekvestreringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trietylcitrat fungerar som mjukgörare för polyvinylklorid och plaster. Det är också användbart i farmaceutiska beläggningar. Det används som en färginneslutning för framställning av emissionsmembranfilter för kontaktfluorescensavbildning. Det används också vid tillverkning av gröna nanokompositer från cellulosaacetat. Den finner användning som en pseudo-emulgeringsmedel i e-cigarettjuice. Vidare fungerar det som lecitin och används i livsmedelsprodukter. Utöver detta fungerar det som ett bärareagens och sekvestreringsmedel.
Löslighet Blandbar med vatten, alkohol och
dietyleter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-93-0
Molekylformel C12H20O7
Molekylvikt (g/mol) 276.285
MDL-nummer MFCD00009201
InChI-nyckel DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
PubChem CID 6506
IUPAC-namn trietyl-2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat
LEDER CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl citrate
Smältpunkt -55°C
Densitet 1.137
Kokpunkt 126°C to 127°C (1 mmHg)
Flampunkt 176°C (348°F)
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 250 g
Beilstein 1801199
Merck Index 14,2326
Löslighetsinformation Miscible with water,alcohol and diethyl ether.
Formel vikt 276.29
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.