Läs mer
Trietylcitrat, 99 %
Beskrivning
Trietylcitrat fungerar som mjukgörare för polyvinylklorid och plaster. Det är också användbart i farmaceutiska beläggningar. Det används som en färginneslutning för framställning av emissionsmembranfilter för kontaktfluorescensavbildning. Det används också vid tillverkning av gröna nanokompositer från cellulosaacetat. Den finner användning som en pseudo-emulgeringsmedel i e-cigarettjuice. Vidare fungerar det som lecitin och används i livsmedelsprodukter. Utöver detta fungerar det som ett bärareagens och sekvestreringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Trietylcitrat fungerar som mjukgörare för polyvinylklorid och plaster. Det är också användbart i farmaceutiska beläggningar. Det används som en färginneslutning för framställning av emissionsmembranfilter för kontaktfluorescensavbildning. Det används också vid tillverkning av gröna nanokompositer från cellulosaacetat. Den finner användning som en pseudo-emulgeringsmedel i e-cigarettjuice. Vidare fungerar det som lecitin och används i livsmedelsprodukter. Utöver detta fungerar det som ett bärareagens och sekvestreringsmedel.
Löslighet Blandbar med vatten, alkohol och
dietyleter.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyl citrate |
| Smältpunkt | -55 °C |
| Densitet | 1.137 |
| Kokpunkt | 126 °C till 127 °C (1 mmHg) |
| Flampunkt | 176 °C (348 °F) |
| Brytningsindex | 1.442 |
| Kvantitet | 25 g |
| Beilstein | 1801199 |
| Merck Index | 14,2326 |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten, alkohol och dietyleter. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.