Läs mer
Trietylcitrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4510697 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
250g
Produktkod. 10075942
Brand: Thermo Scientific Acros 375062500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
CAS: 77-93-0 | C12H20O7 | 276.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77-93-0
Molekylformel C12H20O7
Molekylvikt (g/mol) 276.29
InChI-nyckel DOOTYTYQINUNNV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl citrate, ethyl citrate, citroflex 2, eudraflex, hydragen cat, citric acid, triethyl ester, triaethylcitrat, triethylcitrate, citric acid triethyl ester, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, triethyl ester
PubChem CID 6506
IUPAC-namn trietyl-2-hydroxipropan-1,2,3-trikarboxylat
LEDER CCOC(=O)CC(CC(=O)OCC)(C(=O)OCC)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl citrate
Smältpunkt -46.0°C
Densitet 1.1360g/mL, 1.136
Kokpunkt 294.0°C
Flampunkt 151°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Brytningsindex 1.4400 to 1.4430
Kvantitet 250 g
Merck Index 15,2325
Löslighetsinformation Solubility in water: 5.7% (25°C)
Viskositet 35.2 mPa.s (25°C)
Formel vikt 276.29
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.