Läs mer
Trietylcitrat, Mikromol™
Produktkod. 17998434
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
17998434 250 mg
1 options
Produktkod. 17998434 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM1462.00
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Trietylcitrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl citrate
CAS 77-93-0
Analyt- eller komponentnamn Triethyl citrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H20 O7
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Triethyl citrate, Triethyl 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate
InChI formel InChI=1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-12(16,11(15)19-6-3)8-10(14)18-5-2/h16H,4-8H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)CC(O)(CC(=O)OCC)C(=O)OCC
IUPAC-namn Trietyl 2-hydroxypropan-1,2,3-triarboxylat
Molekylvikt (g/mol) 276.28
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 276,1209 g/mol