missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triethyl Citrate, Sigma-Aldrich™
Beskrivning
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Green Chemistry. This product can replace highly toxic diluents in membrane preparation and thus aligns with Less Hazardous Chemical Syntheses.
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | -55°C |
| Densitet | 1.135 g/cm3 at 25°C |
| Kokpunkt | 294°C/1013 hPa |
| Molekylformel | HOC(COOC2H5)(CH2COOC2H5)2 |
| MDL-nummer | MFCD00009201 |
| Kvantitet | 500 mL |
| Synonym | Triethyl citrate, Citric acid triethyl ester, Triethyl citrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.28 |
| Kvalitet | Research |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?