Läs mer
Triethyl-d15 Phosphate, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyl phosphate-d15 |
| CAS | 135942-11-9 |
| Molekylformel | C6 D15 O4 P |
| Kvantitet | 0.5 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])OP(=O)(OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])OC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | tris(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.25 |
| Formel vikt | 197.165 g/mol |
| Procent renhet | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |