missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triethyl isocitrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyl isocitrate |
| CAS | 16496-37-0 |
| Molekylformel | C12 H20 O7 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Triethyl isocitrate |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O7/c1-4-17-9(13)7-8(11(15)18-5-2)10(14)12(16)19-6-3/h8,10,14H,4-7H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CC(C(O)C(=O)OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | triethyl 1-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate |
| Molekylvikt (g/mol) | 276.283 |
| Formel vikt | 276.121 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?