Läs mer
Triethyl methanetricarboxylate, 98%
Produktkod. 10793891 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10793891 25 mL Glasflaska 25ml
11955031 100 mL Glasflaska 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10793891 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139630250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6279-86-3 | C10H16O6 | 232.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6279-86-3
Molekylformel C10H16O6
Molekylvikt (g/mol) 232.23
InChI-nyckel AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricarbethoxymethane, triethylmethanetricarboxylate, methanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-malonic acid diethyl ester, methanetricarboxylic acid triethyl ester, carboxymalonic acid triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl malonate, diethyl 2-ethoxycarbonyl propane-1,3-dioate, pubchem3106, triethoxycarbonylmethane
PubChem CID 80471
IUPAC-namn trietylmetantrikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl methanetricarboxylate
Smältpunkt 29.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1000g/mL, 1.1
Kokpunkt 253.0°C
Flampunkt >110°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH(CO2C2H5)3
Brytningsindex 1.4240 to 1.4260
Kvantitet 25 mL
Beilstein 02,81
Löslighetsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vikt 232.23
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska efter smältning
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.