Läs mer
Triethyl methanetricarboxylate, 98%
Produktkod. 11378105
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378105 25 g 25g
11368105 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378105 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08356.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6279-86-3 | C10H16O6 | 232.232 g/mol
Metantrikarboxylater har använts som blockerade malonester, vilket begränsar reaktionen med alkylhalogenider till monoalkylering. Den oönskade karboxylgruppen kan avlägsnas genom behandling med Na-alkoxid, LDA eller BCl3. Ger en användbar 2-kols kedjeförlängningsmetod som adderar till Michael-acceptorer under fasöverföringsförhållanden. Trietylmetantrikarboxylat används i syntesen av nya hämmare av Hsp90. Det används också vid framställning av nya dihydrokinolin-3-karboxylsyror som fungerar som HIV-1-integrashämmare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Metantrikarboxylater
har använts som″ blockerad″ malonsyraestrar, vilket begränsar reaktionen med alkylhalogenider till monoalkylering. Den oönskade karboxylgruppen kan avlägsnas genom behandling med Na-alkoxid, LDA eller BCl3. Ger en användbar 2-kols kedjeförlängningsmetod som adderar till Michael-acceptorer under fasöverföringsförhållanden. Trietylmetantrikarboxylat används i syntesen av nya hämmare av Hsp90. Det används också vid framställning av nya dihydrokinolin-3-karboxylsyror som fungerar som HIV-1-integrashämmare.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6279-86-3
Molekylformel C10H16O6
Molekylvikt (g/mol) 232.232
MDL-nummer MFCD00009150
InChI-nyckel AGZPNUZBDCYTBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tricarbethoxymethane, triethylmethanetricarboxylate, methanetricarboxylic acid, triethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-malonic acid diethyl ester, methanetricarboxylic acid triethyl ester, carboxymalonic acid triethyl ester, diethyl 2-ethoxycarbonyl malonate, diethyl 2-ethoxycarbonyl propane-1,3-dioate, pubchem3106, triethoxycarbonylmethane
PubChem CID 80471
IUPAC-namn trietylmetantrikarboxylat
LEDER CCOC(=O)C(C(=O)OCC)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl methanetricarboxylate
Smältpunkt 26°C to 29°C
Densitet 1.095
Kokpunkt 253°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.4255
Kvantitet 25 g
Beilstein 1793645
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 232.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.