Läs mer
Trietylortoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10265380 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2.5 L
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10265380 100 mL -
10061510 500 mL 500ml
10185683 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10265380 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139651000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-39-7 | C8H18O3 | 162.23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-39-7
Molekylformel C8H18O3
Molekylvikt (g/mol) 162.23
MDL-nummer MFCD00009223
InChI-nyckel NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoacetate, ethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-triethoxy, orthoacetic acid, triethyl ester, orthoacetic acid triethyl ester, triethoxyethane, triethoxy ethane, triethy orthoacetate, triethyl ortho-aceate, 1,1-triethoxyethane
PubChem CID 66221
IUPAC-namn 1,1,1-trietoxietan
LEDER CCOC(C)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl orthoacetate
Namnnotering 97%
Färg Färglös till gul
Densitet 0.8850g/mL, 0.885
Kokpunkt 142.0°C
Flampunkt 36°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CH3C(OC2H5)3
Brytningsindex 1.3950 to 1.3980
Kvantitet 100 mL
Beilstein 02, 129
Fieser 03,300; 04,527; 06,607; 10,417
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Viskositet 1 mPa.s (20°C)
Formel vikt 162.23
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyl orthoacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl orthoacetate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.