Läs mer
Trietylortoacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11322326
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11322326 2500 mL 2.5 L
11302326 100 mL 100ml
11312326 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11322326 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L06004.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 78-39-7 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Trietylortoacetat används som läkemedel och vattenreningsmedel. Det används också i organisk syntes för att införa acetatgruppen i en alkohol. Det är inblandat i Johnson-Claisens omarrangemang.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trietylortoacetat används som läkemedels- och vattenrenare. Det används också i organisk syntes för att införa acetatgruppen i en alkohol. Det är inblandat i Johnson-Claisens omarrangemang.
Löslighet Något blandbar
med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-39-7
Molekylformel C8H18O3
Molekylvikt (g/mol) 162.229
MDL-nummer MFCD00009223
InChI-nyckel NDQXKKFRNOPRDW-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoacetate, ethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-triethoxy, orthoacetic acid, triethyl ester, orthoacetic acid triethyl ester, triethoxyethane, triethoxy ethane, triethy orthoacetate, triethyl ortho-aceate, 1,1-triethoxyethane
PubChem CID 66221
IUPAC-namn 1,1,1-trietoxietan
LEDER CCOC(C)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl orthoacetate
Densitet 0.887
Kokpunkt 142°C to 143°C
Flampunkt 32°C (89°F)
Brytningsindex 1.397
Kvantitet 2500 mL
UN-nummer UN1993
Beilstein 506201
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Slightly miscible with water.
Formel vikt 162.23
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.