Läs mer
Trietylortobenzoat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyl Orthobenzoate |
| CAS | 1663-61-2 |
| Molekylformel | C13H20O3 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Orthobenzoic Acid','Triethyl Ester (6CI,7CI,8CI), (Triethoxymethyl)benzene, Ethyl Orthobenzoate, Triethoxyphenylmethane |
| InChI formel | InChI=1S/C13H20O3/c1-4-14-13(15-5-2,16-6-3)12-10-8-7-9-11-12/h7-11H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(OCC)(OCC)c1ccccc1 |
| IUPAC-namn | trietoxymetylbensen |
| Molekylvikt (g/mol) | 224.3 |
| Formel vikt | 224.1412 |