Läs mer
Trietylortoformiat, 98 %, vattenfritt, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 13102174 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
800 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
13102174 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
11974941 800 mL AcroSeal™ Glasflaska 800ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13102174 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429271000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 122-51-0
Molekylformel C7H16O3
Molekylvikt (g/mol) 148.2
InChI-nyckel GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC-namn dietoximetoxietan
LEDER CCOC(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl orthoformate
Smältpunkt -61.0°C
Densitet 0.8900g/mL, 0.89
Kokpunkt 146.0°C
Flampunkt 35°C
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Linjär formel CH(OC2H5)3
Brytningsindex 1.3900 to 1.3920
Kvantitet 100 mL
Merck Index 15,698
Löslighetsinformation Solubility in water: 1.35g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water,soluble in alcohols,acetone,ethers,chloroform,
Formel vikt 148.2
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyl orthoformate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.