Läs mer
Triethyl orthoformate, 98%
Produktkod. 11423920
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11423920 100 mL 100ml
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11423920 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13587.AE
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 122-51-0 | C7H16O3 | 148.20 g/mol
Trietylortoformiat används i Bodroux-Chichibabin aldehydsyntes för att framställa en aldehyd med ett kol högre genom att reagera med Grignard-reagens. Det används också vid elektrofil formylering av aktiverade aromatiska arter såsom fenol.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trietylortoformiat används i Bodroux-Chichibabin aldehydsyntes för att framställa en aldehyd med ett kol högre genom att reagera med Grignard-reagens. Det används också vid elektrofil formylering av aktiverade aromatiska arter såsom fenol.
Löslighet
Blandbar med alkoholer, aceton, etrar och kloroform. Något blandbar med vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med syror och starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl orthoformate
CAS 122-51-0
Smältpunkt -61°C
Densitet 0.891
Kokpunkt 144°C to 146°C
Flampunkt 30°C
Analysprocentintervall 98%
Molekylformel C7H16O3
Linjär formel HC(OCH2CH3)3
Brytningsindex 1.391
MDL-nummer MFCD00009230
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2524
Beilstein 605384
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,6884
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone
Löslighetsinformation Miscible with alcohols,acetone,ethers and chloroform. Slightly miscible with water.
InChI-nyckel GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(OCC)OCC
IUPAC-namn (dietoximetoxi)etan
Molekylvikt (g/mol) 148.20
PubChem CID 31214
Formel vikt 148.2
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyl orthoformate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl orthoformate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.