Läs mer
Triethyl orthoformate, Reagent Grade, 98%, Honeywell™
Handla allt Honeywell Research Chemicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyl orthoformate |
| Namnnotering | Reagent grade, 98% |
| Smältpunkt | -76°C (literature) |
| Densitet | 0.891 g/mL at 25 °C(lit.) |
| Kokpunkt | 146°C (literature) |
| Förpackning | Glass Bottle |
| Linjär formel | CH(OC2H5)3 |
| MDL-nummer | MFCD00131528 |
| Kvantitet | 1 L |
| UN-nummer | UN2524 |
| Visa mer |