Läs mer
Triethyl orthoformate, Reagent Grade, 98%, Honeywell™
Produktkod. 15698180 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 L
20 L
Förpackning:
Glass Bottle
Stainless steel can
Förpackningsstorlek:
1 L
20 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15698180 20 L Stainless steel can 20 L
15688180 1 L Glass Bottle 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15698180 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer T6045320L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 122-51-0
Molekylformel C7H16O3
Molekylvikt (g/mol) 148.202
InChI-nyckel GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthoformate, triethoxymethane, ethyl orthoformate, aethon, ethone, diethoxymethoxy ethane, methane, triethoxy, ethyl formate ortho, orthoformic acid triethyl ester, orthomravencan ethylnaty
PubChem CID 31214
IUPAC-namn diethoxymethoxyethane
LEDER CCOC(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl orthoformate
Smältpunkt -76°C
Färg Colorless
Densitet 0.891g/mL at 25°C
Kokpunkt 146°C
Flampunkt 35°C (95°F)
Odör Pungent
Förpackning Stainless steel can
Linjär formel CH(OC2H5)3
MDL-nummer MFCD00009230
Kvantitet 20 L
UN-nummer UN2524
Beilstein 605384
Ångdensitet 5.11 (vs air)
Formel vikt 148.2g/mol
Ångtryck 2.9mmHg (20°C)
Procent renhet 0.98
Fysisk form Liquid