Läs mer
Triethyl Ortoformat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyl Orthoformate |
| CAS | 122-51-0 |
| Molekylformel | C7H16O3 |
| Kvantitet | 100 g |
| Synonym | 1,1',1''-[Methylidyne-tris(oxy)]tris-Ethane, Orthoformic Acid Triethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3 |
| LEDER | CCOC(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | dietoximetoxyetan |
| Molekylvikt (g/mol) | 148.2 |
| Formel vikt | 148.1099 |