Läs mer
Trietylortopropionat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11318025
Change view
Kvantitet:
25 mL
100 mL
500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11318025 500 mL 500ml
11398015 25 mL 25ml
11308025 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11318025 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08172.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115-80-0 | C9H20O3 | 176.26 g/mol
Används som mellanprodukter i farmaceutisk kemisk och organisk syntes. Det kan reagera med N-bensoyl-glycin i närvaro av 4-(dimetylamino)pyridin och ättiksyraanhydrid för att producera 4-(1-etoxi-propyliden)-2-fenyl-4H-oxazol-5-on. Det används också som utgångsmaterial vid syntesen av trietylortoakrylat. Trietylortopropionat används också ofta i Claisen-omlagringsreaktioner som gerγ ,δ -omättade estrar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Används som mellanprodukter i farmaceutisk kemisk och organisk syntes. Det kan reagera med N-bensoyl-glycin i närvaro av 4-(dimetylamino)pyridin och ättiksyraanhydrid för att producera 4-(1-etoxi-propyliden)-2-fenyl-4H-oxazol-5-on. Det används också som utgångsmaterial vid syntesen av trietylortoakrylat. Trietylortopropionat används också ofta i Claisen-omlagringsreaktioner som gerγ ,δ-omättade estrar.
Löslighet
Hydrolyserar långsamt i vatten. Löslig i alkohol, kloroform, etylacetat och eter.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot elektrostatiska laddningar. Håll antändningskällor borta.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-80-0
Molekylformel C9H20O3
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD00009226
InChI-nyckel FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthopropionate, ethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-triethoxy, triethylorthopropionate, triethyl o-propionate, orthopropionic acid ethyl ester, orthopropionic acid, triethyl ester, unii-9uvm48bas9, 9uvm48bas9, 1,1,1-triethoxypropan
PubChem CID 66995
IUPAC-namn 1,1,1-trietoxipropan
LEDER CCOC(CC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl orthopropionate
Densitet 0.88
Kokpunkt 158°C
Flampunkt 45°C (113°F)
Odör Slightly Sweetish
Linjär formel CH3CH2C(OCH2CH3)3
Brytningsindex 1.402
Kvantitet 500 mL
UN-nummer UN3272
Beilstein 906798
Löslighetsinformation Hydrolyzes slowly in water. Soluble in alcohol,chloroform,ethyl acetate and ether.
Formel vikt 176.26
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.