Läs mer
Triethyl orthopropionate, 98+%
Produktkod. 10735811 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10735811 100 g 100g
10396730 500 g 500g
10378653 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10735811 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139671000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115-80-0 | C9H20O3 | 176.26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-80-0
Molekylformel C9H20O3
Molekylvikt (g/mol) 176.26
MDL-nummer MFCD00009226
InChI-nyckel FGWYWKIOMUZSQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl orthopropionate, ethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-triethoxy, triethylorthopropionate, triethyl o-propionate, orthopropionic acid ethyl ester, orthopropionic acid, triethyl ester, unii-9uvm48bas9, 9uvm48bas9, 1,1,1-triethoxypropan
PubChem CID 66995
IUPAC-namn 1,1,1-trietoxipropan
LEDER CCOC(CC)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl orthopropionate
Namnnotering 98+%
Färg Färglös
Densitet 0.8860g/mL, 0.886
Kokpunkt 155.0°C to 160.0°C
Flampunkt 60°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5C(OC2H5)3
Brytningsindex 1.4010 to 1.4030
Kvantitet 100 g
Beilstein 02, 240
Löslighetsinformation Solubility in water: decomposes
Formel vikt 176.26
Procent renhet 98+%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyl orthopropionate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.