Läs mer
Triethyl Orthopropionate (Technical Grade), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyl Orthopropionate (Technical Grade) |
| CAS | 115-80-0 |
| Molekylformel | C9H20O3 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 1,1,1-Triethoxypropane, Orthopropionic Acid Triethyl Ester, Ethyl Orthopropionate, NSC 5604, Triethyl Orthopropanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H20O3/c1-5-9(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3 |
| LEDER | CCOC(CC)(OCC)OCC |
| IUPAC-namn | 1,1,1-triethoxypropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.25 |
| Formel vikt | 176.1412 |