Läs mer
Trietylfosfat, 98+%
Produktkod. 11439066
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11439066 500 g 500g
11449066 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11439066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17938.36
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    601.80 SEK
    486.65 SEK / 500g
    Save 115.15 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182,16 g/mol
Trietylfosfat har stora applikationer inom plastindustrin som flamskyddsmedel, mjukgörare och bärare, där det finns tillgängligt i matrisen. Ytterligare 10 till 20 % används inom andra industrigrenar som lösningsmedel, mjukgörare, flamskyddsmedel eller mellanprodukt för tillverkning av läkemedel och lacker. Trietylfosfat är en användbar syntetisk mellanprodukt som används vid syntes av mesoporösa sfärer av metalloxider och fosfater. Det används också som en industriell katalysator som används i ketensyntes där föreningen hydrolyseras, som polymerhartsmodifierare, som lösningsmedel, billackreparationsprodukt och som flamskyddsmedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trietylfosfat har stora användningsområden inom plastindustrin som flamskyddsmedel, mjukgörare och bärare, där det finns tillgängligt i matrisen. Ytterligare 10 till 20 % används inom andra industrigrenar som lösningsmedel, mjukgörare, flamskyddsmedel eller mellanprodukt för tillverkning av läkemedel och lacker. Trietylfosfat är en användbar syntetisk mellanprodukt som används vid syntes av mesoporösa sfärer av metalloxider och fosfater. Det används också som en industriell katalysator som används i ketensyntes där föreningen hydrolyseras, som polymerhartsmodifierare, som lösningsmedel, billackreparationsprodukt och som flamskyddsmedel
Löslighet
°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-40-0
Molekylformel C6H15O4P
Molekylvikt (g/mol) 182.16
MDL-nummer MFCD00009077
InChI-nyckel DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC-namn trietylfosfat
LEDER CCOP(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl phosphate
Densitet 1.072
Kokpunkt 215 °C
Flampunkt 115 °C (240 °F)
Odör Mild
Brytningsindex 1.405
Kvantitet 500 g
Merck Index 14,9674
Löslighetsinformation Helt blandbar i vatten vid 20 °C.
Formel vikt 182.16
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyl phosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethyl phosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.