Läs mer
Trietylfosfat, 98+%
Beskrivning
Trietylfosfat har stora applikationer inom plastindustrin som flamskyddsmedel, mjukgörare och bärare, där det finns tillgängligt i matrisen. Ytterligare 10 till 20 % används inom andra industrigrenar som lösningsmedel, mjukgörare, flamskyddsmedel eller mellanprodukt för tillverkning av läkemedel och lacker. Trietylfosfat är en användbar syntetisk mellanprodukt som används vid syntes av mesoporösa sfärer av metalloxider och fosfater. Det används också som en industriell katalysator som används i ketensyntes där föreningen hydrolyseras, som polymerhartsmodifierare, som lösningsmedel, billackreparationsprodukt och som flamskyddsmedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Trietylfosfat har stora användningsområden inom plastindustrin som flamskyddsmedel, mjukgörare och bärare, där det finns tillgängligt i matrisen. Ytterligare 10 till 20 % används inom andra industrigrenar som lösningsmedel, mjukgörare, flamskyddsmedel eller mellanprodukt för tillverkning av läkemedel och lacker. Trietylfosfat är en användbar syntetisk mellanprodukt som används vid syntes av mesoporösa sfärer av metalloxider och fosfater. Det används också som en industriell katalysator som används i ketensyntes där föreningen hydrolyseras, som polymerhartsmodifierare, som lösningsmedel, billackreparationsprodukt och som flamskyddsmedel
Löslighet
°
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyl phosphate |
| Densitet | 1.072 |
| Kokpunkt | 215 °C |
| Flampunkt | 115 °C (240 °F) |
| Odör | Mild |
| Brytningsindex | 1.405 |
| Kvantitet | 2500 g |
| Merck Index | 14,9674 |
| Löslighetsinformation | Helt blandbar i vatten vid 20 °C. |
| Formel vikt | 182.16 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Triethyl phosphate
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
- MIXTURE LIST-Contain: Triethyl phosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.