Läs mer
Trietylfosfat, 99 %
Produktkod. 10143190 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
2.5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10143190 2.5 kg Glasflaska 2.5kg
10522731 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10143190 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 139680025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2626.19 SEK
    2358.65 SEK / 2.5kg
    Save 267.54 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
CAS: 78-40-0 | C6H15O4P | 182,16 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 78-40-0
Molekylformel C6H15O4P
Molekylvikt (g/mol) 182.16
MDL-nummer MFCD00009077
InChI-nyckel DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC-namn trietylfosfat
LEDER CCOP(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl phosphate
Namnnotering 99%
Smältpunkt -56 °C
Densitet 1.0700g/mL, 1.07
Kokpunkt 215 °C
Flampunkt 111 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C2H5O)3P(O)
Brytningsindex 1,4050 till 1,407
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 01, 332
Fieser 01,1212; 16,3
Merck Index 15, 9838
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig. Andra lösligheter: lösliga i alkoholer, etrar, ketoner, ester, alifatiska, aromatiska och klorerade kolväten, lösliga i de flesta andra organiska lösningsmedel
Formel vikt 182.16
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethyl phosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.