Läs mer
Triethyl Phosphate-d15, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyl phosphate-d15 |
| CAS | 135942-11-9 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C6 D15 O4 P |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Triethyl Phosphate D15, Ethan-d5-ol','phosphate (3:1) (9CI), Triethyl Phosphate D15, Ethan-d5-ol','phosphate (3:1) (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])OP(=O)(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | tris(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl) phosphate |
| Molekylvikt (g/mol) | 197.25 |
| Visa mer |