Läs mer
Triethyl Phosphate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891411
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891411 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15891411 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8211411000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 78-40-0
Smältpunkt -57°C
Densitet 1.069 g/cm3 at 20°C
Kokpunkt 215°C/1013 hPa
Molekylformel (C2H5O)3PO
MDL-nummer MFCD00009077
Kvantitet 1 L
Synonym Triethyl phosphate, Phosphoric acid triethyl ester, TEP, Triethyl phosphate
Molekylvikt (g/mol) 182.15