missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Triethyl phosphite 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer

Produktkod. 30323132
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30323132 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30323132 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17835600AL100

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Triethyl Phosphite
CAS 122-52-1
Analyt- eller komponentnamn Triethyl Phosphite
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H15 O3 P
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Ethyl phosphite, (EtO)3P (7CI), Ethyl phosphite, Et3PO3 (4CI), NSC 5284, Triethoxyphosphine, Tris(ethoxy)phosphine, Phosphorous Acid Triethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C6H15O3P/c1-4-7-10(8-5-2)9-6-3/h4-6H2,1-3H3
LEDER CCOP(OCC)OCC
IUPAC-namn triethyl phosphite
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 166.16
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 166.0759 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.