Läs mer
Trietylfosfonoacetat, 98+%
Produktkod. 11458086
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11458086 2500 g 2500g
11438086 100 g 100g
11448086 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11458086 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14120.0E
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-09-2026
CAS: 867-13-0 | C8H17O5P | 224,193 g/mol
Trietylfosfonoacetat fungerar som en reaktant som används i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktioner, reaktioner av Tsuji-Trost-typ, cyklisering och isomeriseringar av intramolekylär Heck-typ och intramolekylära aryne-en-reaktioner. I Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen används den som ett reagens för att framställa kiral 2-metylcyklopropankarboxylsyra från (S)-propylenoxid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trietylfosfonoacetat fungerar som en reaktant som används i Horner-Wadsworth-Emmons-reaktioner, Tsuji-Trost-reaktioner, Intramolekylär Heck-typ cyklisering och isomeriseringar och Intramolekylära aryne-en-reaktioner. I Horner-Wadsworth-Emmons-reaktionen används den som ett reagens för att framställa kiral 2-metylcyklopropankarboxylsyra från (S)-propylenoxid.
Löslighet Något blandbar med vatten
.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 867-13-0
Molekylformel C8H17O5P
Molekylvikt (g/mol) 224.193
MDL-nummer MFCD00009177
InChI-nyckel GGUBFICZYGKNTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethyl phosphonoacetate, ethyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethoxyphosphoryl acetate, ethyl diethylphosphono acetate, triethyl phosphonoethanoate, diethyl carboethoxymethylphosphonate, diethyl ethoxycarbonylmethanephosphonate, diethylphosphonoacetic acid ethyl ester, diethyl carbethoxymethylphosphonate
PubChem CID 13345
IUPAC-namn etyl-2-dietoxifosforylacetat
LEDER CCOC(=O)CP(=O)(OCC)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethyl phosphonoacetate
Smältpunkt -24 °C
Densitet 1.125
Kokpunkt 260 °C till 262 °C
Flampunkt 165 °C (329 °F)
Brytningsindex 1.431
Kvantitet 2500 g
Beilstein 1343714
Löslighetsinformation Lätt blandbar med vatten.
Formel vikt 224.19
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.