Läs mer
Triethyl4-phosphonobutyrate, 98%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethyl4-phosphonobutyrate |
| CAS | 2327-69-7 |
| Molekylformel | C10H21O5P |
| MDL-nummer | MFCD00015168 |
| Kvantitet | 250 mg |
| LEDER | O=C(OCC)CCCP(OCC)(OCC)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 252.24 |
| Procent renhet | 98% |