Läs mer
Triethylamine 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Produktkod. 30315694
Change view
Kvantitet:
1 ml
Produktkod. Kvantitet
30315694 1 ml
1 options
Produktkod. 30315694 Leverantör Dr. Ehrenstorfer Leverantörsnummer DREA17832000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine
CAS 121-44-8
Analyt- eller komponentnamn Triethylamine
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H15 N
Koncentration 100 μg/mL
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Triethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
LEDER CCN(CC)CC
IUPAC-namn N,N-diethylethanamine
Lösningsmedel eller matris Acetonitrile
Molekylvikt (g/mol) 101.19
Kvantitet 1 ml
Formel vikt 101.1204 g/mol