Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylamine |
| CAS | 121-44-8 |
| Densitet | 0.726g/mL at 25°C |
| Explosionsgräns | 0.08 |
| Flampunkt | −15°C (5°F) |
| Tändpunkt | 593°F |
| Förpackning | Ampoule |
| Molekylformel | C6H15N |
| Linjär formel | (C2H5)3N |
| MDL-nummer | MFCD00009051 |
| Show More |