Läs mer
Trietylamin, 99,7 %, extra rent
Produktkod. 10741301 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Förpackningsstorlek:
10kg
1kg
2.5kg
50g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10741301 50 g 50g
10621643 5 g 5g
10184473 1 kg 1kg
10659283 2.5 kg 2.5kg
10438643 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 10741301 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 219510500
 Begränsad artikel
I lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Request Bulk or Custom Format
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-44-8
MDL-nummer MFCD00009051
InChI-nyckel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-namn N,N-dietyletanamin
LEDER CCN(CC)CC
Specifica
Kemiskt namn eller material Triethylamine
Namnnotering 99.7%
Smältpunkt -115,0 °C
Densitet 0.7280g/mL, 0.728
Kokpunkt 90,0 °C
Flampunkt −11 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99.7%
Molekylformel C6H15N
Linjär formel (C2H5)3N
Brytningsindex 1,3990 till 1,4010
Kvantitet 50 g
Beilstein 04, 99
Fieser 01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
Merck Index 15, 9831
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 133 g/L (20 °C). Andra lösligheter: blandbar med eter, löslig i metanol, etanol, 2-propanol, aceton och metylenklorid
Molekylvikt (g/mol) 101.193
Formel vikt 101.19
Ångtryck 69 mbar vid 20 °C
Procent renhet 99.7%
Kvalitet Extra ren
Fysisk form Vätska
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Triethylamine
Avvertenza
  • Fara
Categoria di pericolo
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.