Läs mer
Triethylamine, 99%
Produktkod. p-3346623
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
2500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11413920 250 mL -
11470493 500 mL -
11480493 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11413920 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12646.AK
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.193 g/mol
Trietylamin är en bas som används för att framställa estrar och amider från acylklorider samt vid syntesen av kvartära ammoniumföreningar. Den fungerar som en katalysator vid bildning av uretanskum och epoxihartser, dehydrohalogeneringsreaktioner, syraneutraliserare för kondensationsreaktioner och Swern-oxidationer. Den finner tillämpning i omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC) som en mobilfasmodifierare. Det används också som acceleratoraktivator för gummi, som drivmedel, som korrosionsinhibitor, som härdare och härdningsmedel för polymerer och för avsaltning av havsvatten. Dessutom används det inom bilgjutningsindustrin och textilindustrin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trietylamin är en bas som används för att framställa estrar och amider från acylklorider samt vid syntes av kvartära ammoniumföreningar. Den fungerar som en katalysator vid bildning av uretanskum och epoxihartser, dehydrohalogeneringsreaktioner, syraneutraliserare för kondensationsreaktioner och Swern-oxidationer. Den finner tillämpning i omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC) som en mobilfasmodifierare. Det används också som acceleratoraktivator för gummi, som drivmedel, som korrosionsinhibitor, som härdare och härdningsmedel för polymerer och för avsaltning av havsvatten. Dessutom används det inom bilgjutningsindustrin och textilindustrin.
Löslighet Blandbar med vatten, eter och
etanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-44-8
Molekylformel C6H15N
Molekylvikt (g/mol) 101.193
MDL-nummer MFCD00009051
InChI-nyckel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-namn N,N-dietyletanamin
LEDER CCN(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine
Smältpunkt -115°C
Densitet 0.726
Kokpunkt 89°C to 90°C
Flampunkt −11°C (12°F)
Analysprocentintervall 99%
Odör Ammonia-like
Linjär formel (CH3CH2)3N
Brytningsindex 1.4005
Kvantitet 250 mL
UN-nummer UN1296
Beilstein 1843166
Merck Index 14,9666
Löslighetsinformation Miscible with water,ether and ethanol.
Formel vikt 101.19
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: triethylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.