Läs mer
Triethylamine, 99%, pure
Produktkod. 11905181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
EcoSafPak™ Glasflaska
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
5ml
Produktkod. 11905181
Brand: Thermo Scientific Acros 157910100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-44-8
InChI-nyckel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-namn N,N-dietyletanamin
LEDER CCN(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine
Smältpunkt -115.0°C
Densitet 0.7280g/mL, 0.728
Kokpunkt 90.0°C
Flampunkt −11°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Molekylformel C6H15N
Linjär formel (C2H5)3N
Brytningsindex 1.3990 to 1.4010
Kvantitet 10 L
Beilstein 04, 99
Fieser 01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
Merck Index 15, 9831
Löslighetsinformation Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Molekylvikt (g/mol) 101.19
Viskositet 0.36 mPa.s (20°C)
Formel vikt 101.19
Ångtryck 69mbar at 20°C
Procent renhet 99%
Kvalitet Ren
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Triethylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.