Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylamine |
| Flampunkt | −11.00 °C |
| Förpackning | Smal mun bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Densitet | 1L = 0.73kg |
| Formel vikt | 101.19 |
| Procent renhet | 100% |
| Kvalitet | BAGARE ANALYZED™ Reagens |
| Fysisk form | Liquid |