missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triethylamine-d15, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylamine-d15 |
| CAS | 66688-79-7 |
| Molekylformel | C6 2H15 N |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Ethan-1,1,2,2,2-d5-amine','N,N-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), Ethan-d5-amine','N,N-di(ethyl-d5)- (9CI), N,N-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)ethan-1,1,2,2,2-d5-amine (ACI), Triethylamine-d15, Tris(pentadeuteroethyl)amine, Triethylamine-D15 |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2 |
| LEDER | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine |
| Molekylvikt (g/mol) | 116.282 |
| Formel vikt | 116.215 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?