missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Triethylamine-d15, TRC

Produktkod. 30450928
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450928 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30450928 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT797473250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Triethylamine-d15
CAS 66688-79-7
Molekylformel C6 2H15 N
Kvantitet 250 mg
Synonym Ethan-1,1,2,2,2-d5-amine','N,N-di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)- (ACI), Ethan-d5-amine','N,N-di(ethyl-d5)- (9CI), N,N-Di(ethyl-1,1,2,2,2-d5)ethan-1,1,2,2,2-d5-amine (ACI), Triethylamine-d15, Tris(pentadeuteroethyl)amine, Triethylamine-D15
InChI formel InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2
LEDER [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
IUPAC-namn 1,1,2,2,2-pentadeuterio-N,N-bis(1,1,2,2,2-pentadeuterioethyl)ethanamine
Molekylvikt (g/mol) 116.282
Formel vikt 116.215
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.