Läs mer
Trietylamin, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10000490 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
25 L
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Metallburk
Plastbelagd glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
25 L
500ml
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10000490 2.5 L Bärnstensfärgad glasflaska 2.5 L
10615892 500 mL Bärnstensfärgad glasflaska -
11452984 500 mL Plastbelagd glasflaska 500ml
10615702 2.5 L Plastbelagd glasflaska 2.5 L
12668655 25 L Metallburk 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10000490 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3200/17
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 121-44-8
Molekylformel C6H15N
Molekylvikt (g/mol) 101.193
MDL-nummer 9051
InChI-nyckel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-namn N,N-dietyletanamin
LEDER CCN(CC)CC
Specifikationer
Smältpunkt -115°C
Färg Färglös
pH 12.4
Kokpunkt 90°C
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 2.5 L
Ångdensitet 3.5
Viskositet 0.36 mPaS at 20°C
Formel vikt 101.19g/mol
Ångtryck 69mbar at 20°C
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.