Specifikationer
| Smältpunkt | -115 °C |
| Färg | Färglös |
| pH | 12.4 |
| Kokpunkt | 90 °C |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 500 mL |
| Ångdensitet | 3.5 |
| Formel vikt | 101,19 g/mol |
| Ångtryck | 69 mbar vid 20 °C |
| Fysisk form | Vätska |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Triethylamine
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine