Läs mer
Triethylamine, Fisher BioReagents
Produktkod. 10649933
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10649933 500 mL Glass Bottle 500ml
1 options
Produktkod. 10649933 Leverantör Fisher BioReagents Leverantörsnummer BP616500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Triethylamine is used as a solvent in automated synthesis protocols.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine
CAS 121-44-8
Smältpunkt -115°C
Färg Colorless
Densitet 0.728g/cm³
pH 12.4
Kokpunkt 90°C
Analysprocentintervall ≥99 %
Förpackning Glass Bottle
Molekylformel C6H15N
Linjär formel (C2H5)3N
Brytningsindex 1.397 to 1.403 (at 25°C)
Kvantitet 500 mL
Merck Index 15, 9831
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
InChI-nyckel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)CC
IUPAC-namn N,N-diethylethanamine
Molekylvikt (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
Formel vikt 101.19
Ångtryck 69mbar at 20°C
Procent renhet ≥99%
Kvalitet Peptide Synthesis
Fysisk form Liquid