Läs mer
Trietylamin, ACS-reagens, för allmänt laboratoriebruk, Solstice
Produktkod. 15646480
Change view
Kvantitet:
50 mL
Förpackningsstorlek:
50ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15646480 50 mL 50ml
1 options
Produktkod. 15646480 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 6589750ML
 Begränsad artikel
I lager
Eluentadditiv för LC-MS
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine
CAS 121-44-8
Densitet 0,726 g/ml vid 25 °C
Explosionsgräns 0.08
Flampunkt −15 °C (5 °F)
Tändpunkt 593 °F
Molekylformel C6H15N
Linjär formel (C2H5)3N
MDL-nummer MFCD00009051
Kvantitet 50 mL
UN-nummer UN1296
Beilstein 605283
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
InChI-nyckel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)CC
IUPAC-namn N,N-dietyletanamin
Molekylvikt (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
Ångdensitet 3,5 (vs luft)
ChEBI CHEBI:35026
Formel vikt 101,19 g/mol
Ångtryck 51,75 mmHg (20 °C)
Procent renhet ≥99,5 % (GC)
Kvalitet Not Available
Fysisk form Liquid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triethylamine
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H331-Giftigt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: triethylamine