Läs mer
Trietylamin, för HPLC,≥ 99,5 %, Honeywell Fluka™
Produktkod. 16683944 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
100 mL
1 L
Produktkod. 16683944
Brand: Honeywell Fluka 17924100ml
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 121-44-8
Molekylformel C6H15N
Molekylvikt (g/mol) 101.19
InChI-nyckel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym N,N-Diethylethanamine
IUPAC-namn triethylamine
LEDER CCN(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine
CAS Max % 1
Smältpunkt -115°C
Färg Colorless to Yellow
Densitet 0.73 g/cm3 (20°C)
pH 12.7
Kokpunkt 90°C
Flampunkt -11°C
Linjär formel (C2H5)3N
Kvantitet 100 mL
Beilstein 605283
Kvalitet HPLC Buffer Salt