Läs mer
Trietylamin, för HPLC, Fisher Chemical™
Produktkod. 10625892 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
Produktkod. Kvantitet
10625892 250 ml
1 options
Produktkod. 10625892 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3203/07
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
C6H15N, CAS-nummer-121-44-8, 250mL, 90 grader C, CHEBI:35026, färglös, 101,19 g/mol, ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N, N,N-dietyletanamin, -115 grader 9, A, 3 grader, 3 grader. flaska, 12,4, flytande, 8471, CCN(CC)CC, 3,5, 69 mbar vid 20 grader C, 0,36 mPaS vid 20 grader C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
CAS 121-44-8
Ångtryck 69 mbar vid 20 °C
Viskositet 0,36 mPaS vid 20 °C
Ångdensitet 3.5
Fysisk form Vätska
Molekylformel C6H15N
MDL-nummer 9051
Färg Färglös
pH 12.4
Smältpunkt -115 °C
Kokpunkt 90 °C
InChI-nyckel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCN(CC)CC
IUPAC-namn N,N-dietyletanamin
Molekylvikt (g/mol) 101.193
PubChem CID 8471
Kvantitet 250 ml
ChEBI CHEBI:35026
Formel vikt 101,19 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Acetic acid, sodium salt trihydrate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triethylamine