Läs mer
Triethylamine hydrobromide, 98%
Produktkod. 11499046
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11499046 500 g 500g
11489046 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11499046 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17926.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 636-70-4 | C6H16BrN | 182.11 g/mol
Trietylaminhydrobromid används för att framställa dimetyl-alfa-dietylaminomaleat genom att reagera med dimetylacetylendikarbosylat. Det är involverat i framställningen av trifenylpropargylfosfoniumbromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trietylaminhydrobromid används för att framställa dimetyl-alfa-dietylaminomaleat genom att reagera med dimetylacetylendikarbosylat. Det är involverat i framställningen av trifenylpropargylfosfoniumbromid.
Löslighet Lösligt i
vatten, alkohol och kloroform.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 636-70-4
Molekylformel C6H16BrN
Molekylvikt (g/mol) 182.11
MDL-nummer MFCD00054287
InChI-nyckel NRTLTGGGUQIRRT-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrobromide 1:1, n,n-diethylethanamine hydrobromide, acmc-20ajeg, et3n.hbr, triethylammonium bromide salt, triethylamine hydrobromide salt
PubChem CID 2734074
IUPAC-namn N,N-dietyletanamin;hydrobromid
LEDER [Br-].CC[NH+](CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine hydrobromide
Smältpunkt ∼250°C (decomposition)
Odör Amine-like
Linjär formel (CH3CH2)3N·HBr
Kvantitet 500 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water,alcohol and chloroform.
Formel vikt 182.1
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.