Läs mer
Trietylaminhydroklorid, 98 %
Beskrivning
Det finner sin tillämpning som ett proteinreningsreagens. Trietylamin används som en konkurrerande bas för separation av sura basiska och neutrala läkemedel genom omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Trietylamin inducerar synstörningar (såsom dimmigt syn) hos människor och används även inom industrin som ett släckmedel vid ozonolys av alkener (t.ex. (E)-2-Pentene.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Den finner sin tillämpning som ett reagens för proteinrening. Trietylamin används som en konkurrerande bas för separation av sura basiska och neutrala läkemedel genom omvänd fas högpresterande vätskekromatografi (HPLC). Trietylamin inducerar synstörningar (såsom dimmigt syn) hos människor och används även inom industrin som ett släckmedel vid ozonolys av alkener (t.ex. (E)-2-Pentene.
Löslighet
Lösligt i vatten vid 20 °C 1440 g/L. Löslig i etanol, kloroform och alkohol. Olösligt i eter.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Skydda mot fukt.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylamine hydrochloride |
| Smältpunkt | ∼260 °C (dekomposition) |
| Densitet | 1.07 |
| pH | 5 |
| Odör | Aminliknande |
| Linjär formel | (CH3CH2)3N·HCl |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 3906409 |
| Känslighet | Hygroskopisk |
| Löslighetsinformation | Löslig i vatten vid 20 °C 1440 g/L. Löslig i etanol, kloroform och alkohol. Olöslig i eter. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.