Läs mer
Triethylamine Hydrochloride, ≥99%, For HPLC, Solstice
Produktkod. 15667570 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
50g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15667570 50 g Poly Bottle 50g
1 options
Produktkod. 15667570 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 9624950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 554-68-7
Molekylformel C6H16ClN
Molekylvikt (g/mol) 137.65
MDL-nummer MFCD00012500
InChI-nyckel ILWRPSCZWQJDMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine hydrochloride, triethylammonium chloride, triethylamine hcl, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrochloride, triethylamine monohydrochloride, triethylamine, hydrochloride, unii-0nx3818gcw, amine, triethyl, hydrochloride, n,n-diethylethanamine hydrochloride, triethylaminehydrochloride
PubChem CID 11130
IUPAC-namn hydrogen triethylamine chloride
LEDER [H+].[Cl-].CCN(CC)CC
Specifications
Kemiskt namn eller material Triethylamine hydrochloride
Smältpunkt 261°C
Förpackning Poly Bottle
Linjär formel (C2H5)3N · HCl
Kvantitet 50 g
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3906409
Formel vikt 137.65g/mol
Procent renhet ≥99%