Läs mer
Trietylaminhydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triethylamine Hydrochloride |
| CAS | 554-68-7 |
| Molekylformel | C6H16ClN |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Triethylamine','Hydrochloride, N,N-Diethylethanamine Hydrochloride, Triethylamine Monohydrochloride, Triethylammonium Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H |
| LEDER | Cl.CCN(CC)CC |
| IUPAC-namn | N,N-dietylethanamin; hydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 137.65 |
| Formel vikt | 137.0971 |