Läs mer
Trietylaminhydroklorid, TRC
Produktkod. 30449826
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30449826 10 g
1 options
Produktkod. 30449826 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77574510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine Hydrochloride
CAS 554-68-7
Molekylformel C6H16ClN
Kvantitet 10 g
Synonym Triethylamine','Hydrochloride, N,N-Diethylethanamine Hydrochloride, Triethylamine Monohydrochloride, Triethylammonium Chloride
InChI formel InChI=1S/C6H15N.ClH/c1-4-7(5-2)6-3;/h4-6H2,1-3H3;1H
LEDER Cl.CCN(CC)CC
IUPAC-namn N,N-dietylethanamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 137.65
Formel vikt 137.0971