Läs mer
Trietylamin, Mikromol™
Produktkod. 18060900
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
18060900 100 mg
1 options
Produktkod. 18060900 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0477.07
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Trietylamin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine
CAS 121-44-8
Analyt- eller komponentnamn Triethylamine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C6 H15 N
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Triethylamine
InChI formel InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
LEDER CCN(CC)CC
IUPAC-namn N,N-dietylethanamin
Molekylvikt (g/mol) 101.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 101,1204 g/mol