Läs mer
Trietylamin, TRC
Produktkod. 30041041
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30041041 1 g
30003449 10 g
30007076 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30041041 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7757401G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-44-8
Molekylformel C6 H15 N
Molekylvikt (g/mol) 101.19
Synonym Triethylamine (7CI,8CI), N,N-Diethylethanamine, (Diethylamino)ethane, LE 11-5RG, N,N,N-Triethylamine, TEA
IUPAC-namn N,N-dietylethanamin
LEDER CCN(CC)CC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triethylamine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H15N/c1-4-7(5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Formel vikt 101.1204