Läs mer
Trietylamin trihydrofluorid, ca 37% HF, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Trietylamintrihydrofluorid fungerar som ett milt och selektivt fluoreringsmedel som används vid syntes av sura fluorider och alkylfluorider. Det används också vid syntes av vicinala difluorider från epoxider, 3-fluoroazetidin. Det används som ett selektivt reagens för klyvning av O-silylgrupper i kolhydrater, nukleotider och cyanohydriner. Det är aktivt involverat i elektrokemisk fluorodejodering av alkyljodider och fluorodesilylering i betalaktamer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Trietylamintrihydrofluorid fungerar som ett milt och selektivt fluoreringsmedel som används vid syntes av sura fluorider och alkylfluorider. Det används också vid syntes av vicinala difluorider från epoxider, 3-fluoroazetidin. Det används som ett selektivt reagens för klyvning av O-silylgrupper i kolhydrater, nukleotider och cyanohydriner. Det är aktivt involverat i elektrokemisk fluorodejodering av alkyljodider och fluorodesilylering i betalaktamer.
Löslighet Blandbar med
vatten, kloroform och hexaner.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel och glas.
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Triethylamine trihydrofluoride |
| Smältpunkt | -29 °C |
| Densitet | 0.99 |
| Kokpunkt | 70 °C (15 mmHg) |
| Flampunkt | 87 °C (188 °F) |
| Anteckningar om analysprocent | ≈37 % HF |
| Linjär formel | (CH3CH2)3N·3HF |
| Brytningsindex | 1.3915 |
| Kvantitet | 100 g |
| UN-nummer | UN1790 |
| Show More |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.